5-Oxazolcarbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
CHMP56-0008.1EA 0 EUR
JWPH56-0008 CHMP56-0008.1 CHMP56-0008.5
5-Oxazolcarbonsäure
5-Oxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₃
Molecular Weight: 113,07
MDL: MFCD04114931
CAS-Nummer: 118994-90-4