Ethyl-2-chlor-5-oxazolcarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11484-1GEA
109
EUR
APOSOR11484-1G
Ethyl-2-chlor-5-oxazolcarboxylat
Ethyl-2-chlor-5-oxazolcarboxylat
Formel:
C₆H₆ClNO₃ Molecular Weight: 175,5697 g/mol |
MDL:
MFCD09475866 CAS-Nummer: 862599-47-1 |