5-(2-Fluorphenyl)isoxazol 96%
Achtung
H34299.06EA 107.12 EUR
H34299.06 H34299.03
5-(2-Fluorphenyl)isoxazol 96%
5-(2-Fluorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆FNO
Molecular Weight: 163,15 g/mol
Siedepunkt: 68…70 °C (0,3 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02183542
CAS-Nummer: 138716-36-6