3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC10409DAEA 0 EUR
MAYBCC10409DA
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazol
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Formel: C₅H₇NO₂
Molecular Weight: 113,11
MDL: MFCD00085129
CAS-Nummer: 35166-33-7
EINECS: 000-000-0