3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazol
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
CHMPCFF465.5EA 799 EUR
CHMPCFF465.5 FLUO017477.1G CHMPCFF465.10 FLUO017477-10G CHMPCFF465.2.5 FLUO017477-5G FLUO017477-2.5G
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazol
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Formel: C₅H₇NO₂
MDL: MFCD00085129
CAS-Nummer: 35166-33-7