Ethyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSPB01195.10EA
0
EUR
MAYBSPB01195.10
MAYBSPB01195.1
Ethyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Ethyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Formel:
C₇H₉NO₃ Molecular Weight: 155,15 |
MDL:
MFCD00085080 CAS-Nummer: 3209-72-1 EINECS: 221-720-3 |