1H-Indazol-7-carbonsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32463.MDEA
135
EUR
H32463.MD
H32463.03
1H-Indazol-7-carbonsäure 95%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162,15 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06804572 CAS-Nummer: 677304-69-7 |