Methyl-1H-indazol-6-carboxylat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32933.03EA 197 EUR
H32933.03
Methyl-1H-indazol-6-carboxylat 95%
Methyl-1H-indazol-6-carboxylat
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176,17 g/mol
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371612
CAS-Nummer: 170487-40-8