Methyl-1H-indazol-5-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2722-1GEA
25.1
EUR
COBBHC-2722-1G
COBBHC-2722-5G
Methyl-1H-indazol-5-carboxylat
Methyl-1H-indazol-5-carboxylat
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176,1700 g/mol |
MDL:
MFCD07371609 CAS-Nummer: 473416-12-5 |