Ethyl-1H-indazol-3-carboxylat 95%
H32098.03EA 329.68 EUR
H32098.03
Ethyl-1H-indazol-3-carboxylat 95%
Ethyl-1H-indazol-3-carboxylat
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 190,20
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01138134
CAS-Nummer: 4498-68-4
EINECS: 224-795-0