5-Brom-3-iod-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBIN-0271-1GEA
51.8
EUR
COBBIN-0271-1G
5-Brom-3-iod-1H-indazol
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrIN₂ |
MDL:
MFCD07781637 CAS-Nummer: 459133-66-5 |