7-Brom-5-chlor-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBIN-0143-5GEA
404
EUR
COBBIN-0143-5G
COBBIN-0143-1G
7-Brom-5-chlor-1H-indazol
7-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrClN₂ |
MDL:
MFCD09258643 CAS-Nummer: 875305-86-5 |