1H-Indazol-5-boronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL724017-1GEA 194 EUR
SIAL724017-1G SIAL724017-250MG
1H-Indazol-5-boronsäure, Sigma-Aldrich®
1H-Indazole-5-boronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
MDL: MFCD06739151
CAS-Nummer: 338454-14-1