1H-Indazol-4-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-9080-1GEA
121
EUR
COBBBB-9080-1G
1H-Indazol-4-boronsäure
1H-Indazole-4-boronic acid
Formel:
C₇H₇BN₂O₂ |
MDL:
MFCD09878901 CAS-Nummer: 1023595-17-6 |