6-Chlor-2,5-dimethylbenzimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-3318-1GEA
67.5
EUR
COBBHC-3318-1G
COBBHC-3318-5G
6-Chlor-2,5-dimethylbenzimidazol
6-Chlor-2,5-dimethylbenzimidazol
Formel:
C₉H₉ClN₂ |
MDL:
MFCD15143570 CAS-Nummer: 221548-24-9 |