Zinn(II)tetrafluoroborat 50% in wässriger Lösung
Lieferant: Honeywell Chemicals
HONE01543.9045EA
0
EUR
HONE01543.9045
Zinn(II)tetrafluoroborat 50% in wässriger Lösung
Tin(II) tetrafluoroborate
Formel:
B₂F₈Sn Molecular Weight: 292,30 g/mol |
MDL:
MFCD00054047 EINECS: 237-487-6 |