6-Methyl-3(2H)-pyridazinon
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-1366-1GEA 18.8 EUR
COBBPY-1366-1G COBBPY-1366-5G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinon
6-Methyl-3(2H)-pyridazinon
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110,12
MDL: MFCD00039720
CAS-Nummer: 13327-27-0
EINECS: 236-367-0