3-Chlor-6-(3-methoxypropylamino)pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6185-1GEA 143 EUR
COBBHC-6185-1G COBBHC-6185-5G
3-Chlor-6-(3-methoxypropylamino)pyridazin
3-Chlor-6-(3-methoxypropylamino)pyridazin
Formel: C₈H₁₂ClN₃O
MDL: MFCD08363096
CAS-Nummer: 898656-60-5