3-Chlor-6-(methylamino)pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6177-1GEA 22.5 EUR
COBBHC-6177-1G COBBHC-6177-5G
3-Chlor-6-(methylamino)pyridazin
3-Chloro-6-(methylamino)pyridazine
Formel: C₅H₆ClN₃
MDL: MFCD02178601
CAS-Nummer: 14959-32-1