Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(3-iodphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2530-250MEA
0
EUR
COBBHC-2530-250M
COBBHC-2530-1G
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(3-iodphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(3-iodphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₁IN₄O₂ |
MDL:
MFCD09835744 CAS-Nummer: 1150164-66-1 |