4-Brom-1-(3-chlorphenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHI-1315-5GEA 380 EUR
COBBHI-1315-5G COBBHI-1315-1G
4-Brom-1-(3-chlorphenyl)-1H-pyrazol
4-Bromo-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₆BrClN₂
MDL: MFCD09475849
CAS-Nummer: 957034-94-5