5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD10088EAEA
0
EUR
MAYBCD10088EA
MAYBCD10088DA
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid
Formel:
C₅H₆Cl₂N₂O₂S |
MDL:
MFCD00052536 CAS-Nummer: 88398-93-0 |