1-Methyl-5-indolboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL640395-1GEA 148 EUR
SIAL640395-1G SIAL640395-5G
1-Methyl-5-indolboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-5-indolboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₀BNO₂
MDL: MFCD05663865
CAS-Nummer: 837392-62-8