1-Methyl-4-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-9107-250MEA
0
EUR
COBBPN-9107-250M
COBBPN-9107-1G
1-Methyl-4-indolboronsäurepinakolester
1-Methyl-4-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₀BNO₂ |
MDL:
MFCD08690266 CAS-Nummer: 898289-06-0 |