6-Fluor-2-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBFM-2510-1GEA
830
EUR
COBBFM-2510-1G
6-Fluor-2-indolboronsäurepinakolester
6-Fluor-2-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₇BFNO₂ |
MDL:
MFCD11858391 CAS-Nummer: 1256358-98-1 |