4-Brom-2-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBFM-2507-250MEA
246
EUR
COBBFM-2507-250M
COBBFM-2507-1G
4-Brom-2-indolboronsäurepinakolester
4-Brom-2-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₇BBrNO₂ |
MDL:
MFCD11858385 CAS-Nummer: 1256358-97-0 |