5-Methoxy-2-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBFM-2499-250MEA
185
EUR
COBBFM-2499-250M
5-Methoxy-2-indolboronsäurepinakolester
5-Methoxy-2-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₀BNO₃ |
MDL:
MFCD11858363 CAS-Nummer: 683229-62-1 |