1-Boc-3-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-6187-250MEA 0 EUR
COBBPN-6187-250M COBBPN-6187-1G
1-Boc-3-indolboronsäurepinakolester
1-Boc-3-indolboronsäurepinakolester
Formel: C₁₉H₂₆BNO₄
MDL: MFCD12407262
CAS-Nummer: 942070-45-3