5-(Methoxycarbonyl)-2-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBFM-2506-1GEA 939 EUR
COBBFM-2506-1G COBBFM-2506-250M
5-(Methoxycarbonyl)-2-indolboronsäurepinakolester
5-(Methoxycarbonyl)-2-indolboronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₀BNO₄
MDL: MFCD11858383
CAS-Nummer: 1256358-96-9