1-Boc-5-cyan-3-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-6215-1GEA
675
EUR
COBBPN-6215-1G
1-Boc-5-cyan-3-indolboronsäurepinakolester
1-Boc-5-cyan-3-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₂₀H₂₅BN₂O₄ |
MDL:
MFCD15143604 CAS-Nummer: 1185427-07-9 |