2,3-Dimethylchinoxalin-6-amin
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT5R-0644.10EA 0 EUR
BIOT5R-0644.10 BIOT5R-0644.1 BIOT5R-0644.500 BIOT5R-0644.5
2,3-Dimethylchinoxalin-6-amin
2,3-Dimethylchinoxalin-6-amin
Formel: C₁₀H₁₁N₃
MDL: MFCD01759944
CAS-Nummer: 7576-88-7