6,7-Dichlor-3-(trifluormethyl)-2-chinoxalincarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCS-9161-250MEA
1240
EUR
COBBCS-9161-250M
COBBCS-9161-100M
6,7-Dichlor-3-(trifluormethyl)-2-chinoxalincarbonsäure
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₃Cl₂F₃N₂O₂ |
MDL:
MFCD09800927 CAS-Nummer: 951884-93-8 |