2,6,7-Trichlor-3-(trifluormethyl)chinoxalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7168-1GEA
830
EUR
COBBPY-7168-1G
2,6,7-Trichlor-3-(trifluormethyl)chinoxalin
2,6,7-Trichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formel:
C₉H₂Cl₃F₃N₂ |
MDL:
MFCD09801052 CAS-Nummer: 281209-13-0 |