Chinoxalin-2,3-dion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL144789-25GEA 36.5 EUR
SIAL144789-25G
Chinoxalin-2,3-dion, Sigma-Aldrich®
Chinoxalin-2,3-dion
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15
MDL: MFCD00006723
CAS-Nummer: 15804-19-0
EINECS: 239-901-0