2-Chinoxalincarbonsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16713000EA 142 EUR
EHERC16713000
2-Chinoxalincarbonsäure
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
Molecular Weight: 174,16
MDL: MFCD00012334
CAS-Nummer: 879-65-2