2-Chinoxalincarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H59780.MEEA
125
EUR
H59780.ME
2-Chinoxalincarbonsäure ≥97%
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formel:
C₉H₆N₂O₂ Molecular Weight: 174,16 Schmelzpunkt: 208 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012334 CAS-Nummer: 879-65-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...