2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichlorchinoxalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6208-1GEA
713
EUR
COBBHC-6208-1G
2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichlorchinoxalin
2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichlorchinoxalin
Formel:
C₁₂H₁₂Cl₃N₃ |
MDL:
MFCD09475905 CAS-Nummer: 281211-09-4 |