6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL708631-1GEA 223 EUR
SIAL708631-1G SIAL708631-250MG
6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₇BN₂O₂
MDL: MFCD11054040
CAS-Nummer: 1167418-13-4