6-Fluor-1-phenylbenzimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBIN-0200-1GEA 95.1 EUR
COBBIN-0200-1G COBBIN-0200-5G
6-Fluor-1-phenylbenzimidazol
6-Fluoro-1-phenylbenzimidazole
Formel: C₈H₇FN₂
MDL: MFCD12546505
CAS-Nummer: 1187385-88-1