Isochinolin-3-ylmethanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBQA-2946-1GEA 170 EUR
COBBQA-2946-1G
Isochinolin-3-ylmethanol
Isochinolin-3-ylmethanol
Formel: C₁₀H₉NO
MDL: MFCD01859798
CAS-Nummer: 76884-34-9