2-(2-Thienyl)isonicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBYA-5955-1GEA 549 EUR
COBBYA-5955-1G
2-(2-Thienyl)isonicotinsäure
2-(2-Thienyl)isonicotinsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂S
MDL: MFCD06496472
CAS-Nummer: 893723-57-4