3-Brom-2-methyl-6-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-1217-5GEA
850
EUR
COBBPY-1217-5G
COBBPY-1217-25G
COBBPY-1217-1G
3-Brom-2-methyl-6-(4-morpholino)pyridin
3-Brom-2-methyl-6-(4-morpholino)pyridin
Formel:
C₁₀H₁₃BrN₂O |
MDL:
MFCD13195775 CAS-Nummer: 1199773-21-1 |