3-Chlor-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6045-1GEA
32.1
EUR
COBBHC-6045-1G
COBBHC-6045-25G
COBBHC-6045-5G
3-Chlor-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazin
3-Chlor-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazin
Formel:
C₈H₁₀ClN₃ |
MDL:
MFCD05864735 CAS-Nummer: 66346-85-8 |