2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT5D-109.1EA
0
EUR
BIOT5D-109.1
BIOT5D-109.5
BIOT5D-109.500
BIOT5D-109.10
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitril
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitril
Formel:
C₁₃H₁₀ClN₃O |
MDL:
MFCD00140696 CAS-Nummer: 338752-84-4 |