2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT5D-128.5EA
0
EUR
BIOT5D-128.5
BIOT5D-128.500
BIOT5D-128.1
BIOT5D-128.10
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitril
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitril
Formel:
C₁₂H₈ClN₃ |
MDL:
MFCD00140699 CAS-Nummer: 73535-73-6 |