2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-(2,4-dichlorphenyl)acetonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT6D-001.5EA 486 EUR
BIOT6D-001.5 BIOT6D-001.10 BIOT6D-001.500 BIOT6D-001.1
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-(2,4-dichlorphenyl)acetonitril
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-(2,4-dichlorphenyl)acetonitril
Formel: C₁₂H₆Cl₃N₃
MDL: MFCD00140702
CAS-Nummer: 209412-09-9