Ethylpyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: CHEMPUR
CHMP68-0050.500EA 0 EUR
CHMP68-0050.500 CHMP68-0050.1
Ethylpyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carboxylat
Ethylpyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 190,1986 g/mol
MDL: MFCD04115107
CAS-Nummer: 80537-14-0