Okadasäure Kaliumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALO7885-10UGEA 80 EUR
SIALO7885-10UG SIALO7885-25UG SIALO7885-50UG
Okadasäure Kaliumsalz, Sigma-Aldrich®
Okadaic acid potassium salt
Formel: C₄₄H₆₇O₁₃·K
Molecular Weight: 843,11 g/mol
MDL: MFCD00214356
CAS-Nummer: 155751-72-7