Okadasäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALO9381-25UGEA 538 EUR
SIALO9381-25UG SIALO9381-.1MG
Okadasäure, Sigma-Aldrich®
Okadaic acid
Formel: C₄₄H₆₈O₁₃
Molecular Weight: 805,02 g/mol
MDL: MFCD00083455
CAS-Nummer: 78111-17-8