Oxazol-5-methanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHI-1270-5GEA
1010
EUR
COBBHI-1270-5G
COBBHI-1270-1G
Oxazol-5-methanol
Oxazol-5-methanol
Formel:
C₄H₅NO₂ |
MDL:
MFCD09027272 CAS-Nummer: 127232-41-1 |